Tlačiť
2-Bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzotrifluoride
PC7524-1G PC7524-500MG PC7524-5G
APOSPC7524-1GEA 241.48 EUR
APOSPC7524-1G APOSPC7524-500MG APOSPC7524-5G
2-Bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
2-Bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Mw: 285.0200 g/mol
Teplota tavenia: 142…143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14560537
Číslo CAS: 400-66-8