Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
PC7520-100G PC7520-1KG PC7520-500G
APOSPC7520-100GEA 39.79 EUR
APOSPC7520-100G APOSPC7520-1KG APOSPC7520-500G
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
Teplota varu: 247…254 °C
Teplota tavenia: 108…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002476
Číslo CAS: 433-97-6
EINECS: 207-093-9