Tlačiť
3-Fluoro-5-methylanisole 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-3-methoxy-5-methylbenzene
PC7519-5G PC7519-1G
APOSPC7519-5GEA 119.53 EUR
APOSPC7519-5G APOSPC7519-1G
3-Fluoro-5-methylanisole 99%
3-Fluoro-5-methylanisole
Vzorec: C₈H₉FO
Mw: 140.1600 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185608
Číslo CAS: 160911-11-5