Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)benzhydrol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Phenyl(3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC7513-25G PC7513-5G PC7513-100G
APOSPC7513-25GEA 242.68 EUR
APOSPC7513-25G APOSPC7513-5G APOSPC7513-100G
3-(Trifluoromethyl)benzhydrol 97%
3-(Trifluoromethyl)benzhydrol
Vzorec: C₁₄H₁₁F₃O
Teplota varu: 125…127 °C/0,5mmHg
Teplota tavenia: 63…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014397
Číslo CAS: 728-80-3