Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7510-100G PC7510-25G PC7510-500G
APOSPC7510-100GEA 116.16 EUR
APOSPC7510-100G APOSPC7510-25G APOSPC7510-500G
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₂S
Mw: 244.62
Teplota varu: 118…120 °C/18mmHg
Teplota tavenia: 27…34 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042422
Číslo CAS: 2991-42-6
OSN: 3261
ADR: 8 III