Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7509-100G PC7509-250G
APOSPC7509-100GEA 104.95 EUR
APOSPC7509-100G APOSPC7509-250G
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₂S
Mw: 244.62
Teplota varu: 88…90 °C/6mmHg
Hustota: 1.526 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014724
Číslo CAS: 777-44-6
OSN: 3265
ADR: 8 II