Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N'-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)-benzenecarboximidamide, N-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzimidamide
PC7507L-100G PC7507L-25G PC7507L-5G
APOSPC7507L-100GEA 219.01 EUR
APOSPC7507L-100G APOSPC7507L-25G APOSPC7507L-5G
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime 97%
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O
Teplota tavenia: 85…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02647312
Číslo CAS: 40067-80-9