Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 1-Formyl-4-trifluoromethylbenzene, p-Trifluoromethylbenzaldehyde
PC7502-100G PC7502-25G
APOSPC7502-100GEA 73 EUR
APOSPC7502-100G APOSPC7502-25G
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde 98%
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O
Mw: 174.12
Číslo MDL: MFCD00006952
Číslo CAS: 455-19-6