Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
PC7499-100G PC7499-25G PC7499-500G
APOSPC7499-100GEA 36.5 EUR
APOSPC7499-100G APOSPC7499-25G APOSPC7499-500G
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde 98%
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O
Teplota varu: 70…71 °C/16mmHg
Teplota tavenia: –40 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003337
Číslo CAS: 447-61-0
EINECS: 207-185-9