Tlačiť
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydrazino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Hydrazinyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
PC7498-1G PC7498-5G
APOSPC7498-1GEA 93.06 EUR
APOSPC7498-1G APOSPC7498-5G
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Vzorec: C₈H₆F₃N₃
Teplota tavenia: 119…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972777
Číslo CAS: 184163-56-2