Tlačiť
5-Bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-(Bromomethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole
PC7493-1G PC7493-250MG
APOSPC7493-1GEA 301.24 EUR
APOSPC7493-1G APOSPC7493-250MG
5-Bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
5-Bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
Vzorec: C₆H₅BrF₃NS
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09264554
Číslo CAS: 1000339-73-0
OSN: 3265
ADR: 8,III