Tlačiť
3,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7491-1G PC7491-5G PC7491-25G
APOSPC7491-1GEA 24.55 EUR
APOSPC7491-1G APOSPC7491-5G APOSPC7491-25G
3,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
3,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
Teplota varu: 115…118 °C/15mmHg
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862035
Číslo CAS: 657-02-3