Tlačiť
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Trifluoromethyl)acetophenone, p-(Trifluoromethyl)acetophenone
PC7490-100G PC7490-10G PC7490-25G
APOSPC7490-100GEA 82.92 EUR
APOSPC7490-100G APOSPC7490-10G APOSPC7490-25G
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₇F₃O
Mw: 188.15
Teplota varu: 79…80 °C/8mmHg
Teplota tavenia: 30…33 °C
Teplota vzplanutia: 84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000401
Číslo CAS: 709-63-7