Tlačiť
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7486-1G PC7486-250MG PC7486-5G
APOSPC7486-1GEA 79.71 EUR
APOSPC7486-1G APOSPC7486-250MG APOSPC7486-5G
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol 95+%
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol
Vzorec: C₇H₇FO₃S
Mw: 190.19 g/mol
Teplota tavenia: 92…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09264549
Číslo CAS: 398456-87-6