Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1,2-diaminobenzene
PC7463-25G PC7463-5G
APOSPC7463-25GEA 672.94 EUR
APOSPC7463-25G APOSPC7463-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
Vzorec: C₈H₆F₆N₂
Mw: 244.14 g/mol
Teplota tavenia: 42…44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631430
Číslo CAS: 367-65-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III