Tlačiť
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-methylpiperazine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Methyl-1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride
PC7456-1G PC7456-5G
APOSPC7456-1GEA 126.18 EUR
APOSPC7456-1G APOSPC7456-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-methylpiperazine hydrochloride
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-methylpiperazine hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₅ClF₃N₃O₂
Mw: 325.72 g/mol
Teplota tavenia: 159…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01446115
Číslo CAS: 299426-31-6