Tlačiť
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7441-100G PC7441-25G PC7441-5G
APOSPC7441-100GEA 274.77 EUR
APOSPC7441-100G APOSPC7441-25G APOSPC7441-5G
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde 97%
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO
Teplota varu: 100…102 °C/8mmHg
Teplota tavenia: 39…47 °C
Hustota: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03407341
Číslo CAS: 360575-28-6