Tlačiť
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
PC7440F-1G PC7440F-25G PC7440F-5G
APOSPC7440F-1GEA 24.91 EUR
APOSPC7440F-1G APOSPC7440F-25G APOSPC7440F-5G
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH
Mw: 220.15
Teplota tavenia: 85…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061239
Číslo CAS: 4315-07-5