Tlačiť
(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
PC7440E-100G PC7440E-25G
APOSPC7440E-100GEA 307.23 EUR
APOSPC7440E-100G APOSPC7440E-25G
(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH
Mw: 220.15
Teplota tavenia: 53…55 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082480
Číslo CAS: 203302-97-0