Tlačiť
2-(Trifluoromethoxy)thiophenol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol, 2-(Trifluoromethoxy)benzenethiol
PC7439UX-1G PC7439UX-25G PC7439UX-5G
APOSPC7439UX-1GEA 106.15 EUR
APOSPC7439UX-1G APOSPC7439UX-25G APOSPC7439UX-5G
2-(Trifluoromethoxy)thiophenol 95%
2-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Vzorec: C₇H₅F₃OS
Mw: 194.18
Teplota varu: 53…55 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00052320
Číslo CAS: 175278-01-0
OSN: 2810
ADR: 6.1 III