Tlačiť
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 92%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Trifluoromethoxyphenylisocyanate, Isocyanic acid 2-(Trifluoromethoxy)phenyl ester
PC7439PW-1G PC7439PW-25G PC7439PW-5G
APOSPC7439PW-1GEA 24.91 EUR
APOSPC7439PW-1G APOSPC7439PW-25G APOSPC7439PW-5G
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 92%
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₄F₃NO₂
Mw: 203.12
Teplota varu: 52…55 °C/15mmHg
Hustota: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 60 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00134160
Číslo CAS: 182500-26-1
OSN: 3080
ADR: 6.1+3 II