Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
PC7439PT-100G PC7439PT-25G PC7439PT-5G
APOSPC7439PT-100GEA 129.56 EUR
APOSPC7439PT-100G APOSPC7439PT-25G APOSPC7439PT-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₇H₈ClF₃N₂O
Teplota tavenia: 230 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00053033
Číslo CAS: 133115-72-7