Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-(Trifluoromethoxy)phenoxy)acetic acid
PC7439P-10G PC7439P-1G
APOSPC7439P-10GEA 114.56 EUR
APOSPC7439P-10G APOSPC7439P-1G
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₄
Mw: 236.15 g/mol
Teplota tavenia: 84…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052352
Číslo CAS: 72220-50-9