Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: α,α,α-Trifluoro-4-hydroxyanisole
PC7439M-100G PC7439M-25G PC7439M-500G
APOSPC7439M-100GEA 63.38 EUR
APOSPC7439M-100G APOSPC7439M-25G APOSPC7439M-500G
4-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₅F₃O₂
Teplota varu: 80 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 17…18 °C
Hustota: 1,375 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040988
Číslo CAS: 828-27-3
EINECS: 212-583-0