Tlačiť
3-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: α,α,α-Trifluoro-3-hydroxyanisole
PC7439L-100G PC7439L-25G PC7439L-5G
APOSPC7439L-100GEA 155.23 EUR
APOSPC7439L-100G APOSPC7439L-25G APOSPC7439L-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
3-(Trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₅F₃O₂
Teplota varu: 69…70 °C/12mmHg
Hustota: 1,379 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040987
Číslo CAS: 827-99-6