Tlačiť
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
PC7439G-100G PC7439G-25G
APOSPC7439G-100GEA 48.47 EUR
APOSPC7439G-100G APOSPC7439G-25G
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₄F₃IO
Mw: 288.01
Teplota varu: 72…74 °C/15mmHg
Hustota: 1.909 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 77 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00042411
Číslo CAS: 103962-05-6