Tlačiť
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene
PC7439A-100G PC7439A-25G PC7439A-500G
APOSPC7439A-100GEA 43.26 EUR
APOSPC7439A-100G APOSPC7439A-25G APOSPC7439A-500G
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₄ClF₃O
Mw: 196.56 g/mol
Teplota varu: 142…143 °C
Hustota: 1.367 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040953
Číslo CAS: 461-81-4
EINECS: 207-315-4
OSN: 1993
ADR: 3 III