Tlačiť
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
PC7438W-250G PC7438W-100G PC7438W-1KG
APOSPC7438W-250GEA 53.27 EUR
APOSPC7438W-250G APOSPC7438W-100G APOSPC7438W-1KG
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
Mw: 241.01
Teplota varu: 80 °C/50mmHg
Hustota: 1.622 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040834
Číslo CAS: 407-14-7
EINECS: 206-979-2