Tlačiť
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7438UY-100G PC7438UY-500G PC7438UY-50G
APOSPC7438UY-100GEA 54.88 EUR
APOSPC7438UY-100G APOSPC7438UY-500G APOSPC7438UY-50G
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene 99%
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
Mw: 241.01
Teplota varu: 158…160 °C
Hustota: 1.632 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040942
Číslo CAS: 64115-88-4
OSN: 1993
ADR: 3 III