Tlačiť
1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
PC7438UE-1G PC7438UE-25G PC7438UE-5G
APOSPC7438UE-1GEA 33.13 EUR
APOSPC7438UE-1G APOSPC7438UE-25G APOSPC7438UE-5G
1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₈H₆ClF₃O
Mw: 210.58 g/mol
Teplota varu: 68…70 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00221456
Číslo CAS: 116827-40-8