Tlačiť
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7438U-25G PC7438U-5G PC7438U-100G
APOSPC7438U-25GEA 150.02 EUR
APOSPC7438U-25G APOSPC7438U-5G APOSPC7438U-100G
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene 97%
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Teplota varu: 178…180 °C
Hustota: 1,572 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061271
Číslo CAS: 159689-88-0
OSN: 3265
ADR: 8,II