Tlačiť
3-(Trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7438O-1G PC7438O-25G PC7438O-5G
APOSPC7438O-1GEA 24.91 EUR
APOSPC7438O-1G APOSPC7438O-25G APOSPC7438O-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzylamine 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₈F₃NO
Mw: 191.15
Teplota varu: 211
Teplota tavenia: 55
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061267
Číslo CAS: 93071-75-1
OSN: 2735
ADR: 8 III