Tlačiť
2-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-carbonyl chloride
PC7438L-25G PC7438L-5G PC7438L-100G PC7438L-500G
APOSPC7438L-25GEA 46.47 EUR
APOSPC7438L-25G APOSPC7438L-5G APOSPC7438L-100G APOSPC7438L-500G
2-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
Mw: 224.57
Teplota varu: 94…96 °C/15mmHg
Hustota: 1.435 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052330
Číslo CAS: 162046-61-9
OSN: 3265
ADR: 8 II