Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7438G-100G PC7438G-25G PC7438G-500G
APOSPC7438G-100GEA 89.73 EUR
APOSPC7438G-100G APOSPC7438G-25G APOSPC7438G-500G
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NO
Mw: 187.12
Teplota varu: 192…193 °C
Hustota: 1.285 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039474
Číslo CAS: 332-25-2
EINECS: 206-363-3
OSN: 3276
ADR: 6.1 III