Tlačiť
2-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7438E-100G PC7438E-25G PC7438E-5G
APOSPC7438E-100GEA 109.35 EUR
APOSPC7438E-100G APOSPC7438E-25G APOSPC7438E-5G
2-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NO
Mw: 187.12
Teplota varu: 61…62 °C/8mmHg
Hustota: 1.245 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042409
Číslo CAS: 63968-85-4
EINECS: 264-584-0
OSN: 3276
ADR: 6.1 III