Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethoxy)benzohydrazide, 4-(Trifluoromethoxy)benzhydrazide
PC7438D-1G PC7438D-25G PC7438D-5G
APOSPC7438D-1GEA 33.13 EUR
APOSPC7438D-1G APOSPC7438D-25G APOSPC7438D-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O₂
Mw: 220.15 g/mol
Teplota tavenia: 110…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00204234
Číslo CAS: 175277-18-6