Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7438-100G PC7438-25G
APOSPC7438-100GEA 83.03 EUR
APOSPC7438-100G APOSPC7438-25G
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Teplota tavenia: 150…154 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002541
Číslo CAS: 330-12-1
EINECS: 206-352-3