Tlačiť
3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7437-1G PC7437-25G PC7437-5G
APOSPC7437-1GEA 24.91 EUR
APOSPC7437-1G APOSPC7437-25G APOSPC7437-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Mw: 206.12
Teplota varu: 272
Teplota tavenia: 88…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041501
Číslo CAS: 1014-81-9