Tlačiť
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Trifluoromethoxy)benzhydrazide
PC7436U-1G PC7436U-5G PC7436U-25G
APOSPC7436U-1GEA 24.91 EUR
APOSPC7436U-1G APOSPC7436U-5G APOSPC7436U-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O₂
Teplota tavenia: 103…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00204180
Číslo CAS: 175277-19-7