Tlačiť
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7436T-100G PC7436T-250G PC7436T-25G
APOSPC7436T-100GEA 120.97 EUR
APOSPC7436T-100G APOSPC7436T-250G APOSPC7436T-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Mw: 206.12
Teplota tavenia: 78…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052325
Číslo CAS: 1979-29-9