Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7436R-100G PC7436R-25G PC7436R-5G
APOSPC7436R-100GEA 191.34 EUR
APOSPC7436R-100G APOSPC7436R-25G APOSPC7436R-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₃S
Teplota varu: 120…122 °C/15mmHg
Hustota: 1,536 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042408
Číslo CAS: 94108-56-2
EINECS: 302-397-9
OSN: 3265
ADR: 8,II