Tlačiť
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7436L-100G PC7436L-25G PC7436L-5G
APOSPC7436L-100GEA 114.72 EUR
APOSPC7436L-100G APOSPC7436L-25G APOSPC7436L-5G
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₃S
Teplota varu: 75…77 °C/11mmHg
Teplota tavenia: 27…31 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052316
Číslo CAS: 103008-51-1
OSN: 3261
ADR: 8,II