Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzimidamide
PC7436D-25G PC7436D-5G PC7436D-1G
APOSPC7436D-25GEA 232.25 EUR
APOSPC7436D-25G APOSPC7436D-5G APOSPC7436D-1G
4-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O₂
Teplota tavenia: 113…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085175
Číslo CAS: 56935-71-8