Tlačiť
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7434F-25G PC7434F-5G PC7434F-100G
APOSPC7434F-25GEA 59.68 EUR
APOSPC7434F-25G APOSPC7434F-5G APOSPC7434F-100G
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
Mw: 190.12
Teplota varu: 83…86 °C/24mmHg
Teplota tavenia: 450
Hustota: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042406
Číslo CAS: 52771-21-8