Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)anisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC7434C-100G PC7434C-25G PC7434C-5G
APOSPC7434C-100GEA 120.97 EUR
APOSPC7434C-100G APOSPC7434C-25G APOSPC7434C-5G
4-(Trifluoromethoxy)anisole 98%
4-(Trifluoromethoxy)anisole
Vzorec: C₈H₇F₃O₂
Mw: 192.14
Teplota varu: 163…165 °C
Hustota: 1.272 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216942
Číslo CAS: 710-18-9
EINECS: 615-239-1
OSN: 1993
ADR: 3 III