Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7434-100G PC7434-25G PC7434-500G
APOSPC7434-100GEA 33.13 EUR
APOSPC7434-100G APOSPC7434-25G APOSPC7434-500G
4-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
4-(Trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Mw: 177.13
Teplota varu: 82 °C/20mmHg
Hustota: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041314
Číslo CAS: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
OSN: 2941
ADR: 6.1 III