Tlačiť
3-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Trifluoromethoxyaniline
PC7433Z-100G PC7433Z-25G PC7433Z-500G
APOSPC7433Z-100GEA 74.9 EUR
APOSPC7433Z-100G APOSPC7433Z-25G APOSPC7433Z-500G
3-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
3-(Trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Mw: 177.13
Teplota varu: 72…75 °C/8mmHg
Hustota: 1.325 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041511
Číslo CAS: 1535-73-5
EINECS: 216-256-3