Tlačiť
2-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7433Y-25G PC7433Y-1KG
APOSPC7433Y-25GEA 0 EUR
APOSPC7433Y-25G APOSPC7433Y-1KG
2-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
2-(Trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Mw: 177.13
Teplota varu: 61…63 °C/15mmHg
Hustota: 1.301 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035959
Číslo CAS: 1535-75-7
EINECS: 216-257-9
OSN: 1993
ADR: 3 III