Tlačiť
4'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanone, 1-Ethanoyl-4-(trifluormethoxy)benzol, 1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1-ethanone
PC7433E-50G PC7433E-1KG PC7433E-250G
APOSPC7433E-50GEA 24.95 EUR
APOSPC7433E-50G APOSPC7433E-1KG APOSPC7433E-250G
4'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
4'-Trifluoromethoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Teplota varu: 47…49 °C/15mmHg
Hustota: 1,278 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042404
Číslo CAS: 85013-98-5
EINECS: 285-066-0