3'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3'-(Trifluoromethoxy)acetophenone, 1-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1-ethanone, 1-Ethanoyl-3-(trifluormethoxy)benzol
PC7433D-1G
PC7433D-25G
PC7433D-5G
APOSPC7433D-1GEA
24.95
EUR
APOSPC7433D-1G
APOSPC7433D-25G
APOSPC7433D-5G
3'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
3'-Trifluoromethoxyacetophenone
Vzorec:
C₉H₇F₃O₂ Teplota varu: 55 °C/5mmHg Hustota: 1,285 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 83 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042403 Číslo CAS: 170141-63-6 |