Tlačiť
3'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3'-(Trifluoromethoxy)acetophenone, 1-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1-ethanone, 1-Ethanoyl-3-(trifluormethoxy)benzol
PC7433D-1G PC7433D-25G PC7433D-5G
APOSPC7433D-1GEA 24.95 EUR
APOSPC7433D-1G APOSPC7433D-25G APOSPC7433D-5G
3'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
3'-Trifluoromethoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Teplota varu: 55 °C/5mmHg
Hustota: 1,285 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042403
Číslo CAS: 170141-63-6